Learn More
Fisherbrand™ Ampoule à décanter piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE
Code produit 11972138 Tous les produits Fisherbrand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Numéro de bouchon:
19/26
24/29
29/32
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Numéro de bouchon unitSize
11972138 500 ml 24/29 1 pièce
11982138 1000 ml 29/32 1 pièce
11952138 100 ml 19/26 1 pièce
11962138 250 ml 24/29 1 pièce
11942138 50 ml 19/26 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11972138
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre Fisherbrand™ avec robinet d’arrêt en PTFE sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt interchangeable en verre ou en PTFE, mais fourni avec un bouchon en verre et en plastique.
En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques. L’entonnoir de séparation piriforme en verre avec robinet d’arrêt en PTFE Fisherbrand™ sépare les mélanges en solvants non miscibles. Disponible avec robinet d’arrêt en verre ou en PTFE interchangeable, mais livrée avec un robinet d’arrêt en verre et plastique.
  • En verre borosilicaté résistant aux produits chimiques.
  • Certifié ISO 4800.
    • Un bouchon facile à ouvrir permet de réduire l’accumulation de pression pendant le traitement.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 500 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Certifications/Conformité ISO 4800
    Quantité Boîte de 1
    Robinets d’arrêt PTFE
    Matériau du bouchon Verre, plastique
    Numéro de bouchon 24/29
    Type de produit Ampoule à décanter