Learn More
Fisherbrand™ Électrode de pH en verre avec connecteur BNC
Code produit 11719808 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique):
12 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) unitSize
11719808 12 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11719808
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Une électrode de 3 en 1 pour mesurer à la fois le pH et la température avec un capteur Pt1000.
  • Livré avec une fiche BNC 1 m
  • 2 fiches banane de 4 mm de diamètre pour la température
  • Tête protégée
  • Liquide électrolytique
  • Compatible avec les pH-mètres Consort, Schott, WTW et autres
  • Mesure du pH de 0 à 14 ; mesure de la température de 0° à 80°C
Spécification
Types de connecteurs BNC
Diamètre (métrique) 12 mm
Type Électrode de pH / température
À utiliser avec (application) Mesure du pH et de la température
Longueur (métrique) 120 mm
Longueur (métrique) du câble 1 m
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Gamme de température (métrique) 0°C à 80°C