Learn More
Resch Glas™ Flacons en verre à bord roulé
Code produit 10588911
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
3 ml
5 ml
10 ml
15 ml
20 ml
25 ml
30 ml
40 ml
Hauteur (métrique):
30 mm
40 mm
45 mm
50 mm
52 mm
55 mm
71 mm
76 mm
81 mm
Diamètre (métrique) externe:
19 mm
21 mm
23 mm
24 mm
25 mm
27 mm
28 mm
30 mm
Conditionnement:
200 pièces
250 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Hauteur (métrique) Diamètre (métrique) externe Conditionnement
10588911 40 ml 81 mm 30 mm 200 pièces
10598141 3 ml 30 mm 19 mm 200 pièces
11925766 5 ml 40 mm 19 mm 200 pièces
10644141 10 ml 45 mm 23 mm 200 pièces
10252801 10 ml 50 mm 21 mm 200 pièces
10202901 15 ml 52 mm 24 mm 200 pièces
10252991 20 ml 55 mm 27 mm 200 pièces
10438312 20 ml 71 mm 25 mm 200 pièces
10418312 25 ml 50 mm 30 mm 250 pièces
10364641 30 ml 76 mm 28 mm 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 10588911 Fournisseur Resch Glas™ Code fournisseur 9400270
En stock
Ajouter au panier
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Les flacons en verre à bord roulé sont idéaux pour diverses applications de laboratoire. Les flacons sont en verre sodocalcique avec un bouchon à pression en polyéthylène à fermeture hermétique, non stériles.
  • Verre sodocalcique
  • Couvercle à clipser en PE
  • Non stérile
Spezifikation
Couleur de bouchon Naturel
Description Flacons en verre à bord roulé avec couvercle à clipser
Diamètre (impériale) externe 1,2 in
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 30 mm
Matériau Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
Volume (métrique) 40 ml
À utiliser avec (application) Une variété d'applications de laboratoire
Hauteur (impériale) 3,2 in
Matériau (joint) Polyéthylène
Type de goulot Bord roulé
Volume (impérial) 1,4 oz.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Bouchon à clipser
Hauteur (métrique) 81 mm
Type de produit Flacon à rebord roulé
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.