Learn More
Fisherbrand™ Flacons de prélèvement en verre avec col à vis
Code produit 15364779 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1.75 ml
3.5 ml
7 ml
10.5 ml
14 ml
21 ml
28 ml
Taille du bouchon:
10 mm
15 mm
18 mm
22 mm
28 mm
Modèle:
Forme basse
Forme haute
Conditionnement:
140 pièces
190 pièces
231 pièces
264 pièces
399 pièces
666 pièces
882 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Taille du bouchon Modèle Conditionnement
15364779 28 ml 28 mm Forme basse 140 pièces
15394779 7 ml 15 mm Forme haute 399 pièces
15304789 10.5 ml 15 mm Forme haute 399 pièces
15354779 14 ml 22 mm Forme basse 190 pièces
15314789 14 ml 18 mm Forme haute 264 pièces
15324789 21 ml 18 mm Forme haute 231 pièces
15344779 7 ml 18 mm Forme basse 264 pièces
15374779 1.75 ml 10 mm Forme haute 882 pièces
15384779 3.5 ml 10 mm Forme haute 666 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 15364779
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Stockez vos échantillons en toute sécurité avec ces flacons en verre de forme haute ou basse. Les flacons de prélèvement en verre avec col à vis Fisherbrand™ sont disponibles dans différentes tailles. Les bouchons à vis en PP Fisherbrand™ sont vendus séparément.
  • Fabriquées en verre neutre de type 1B transparent
  • Options de forme trapue et haute avec des tailles de col standards
  • 1 dram équivaut à environ 3,55 ml (ou 0,125 fl. oz.)
  • Convient aux applications de diagnostic, de prélèvement d’échantillons, de stockage, d’affichage et de milieux de culture
  • Bouchons à vis en polypropylène noirs Fisherbrand™ pour flacons d’échantillonnage en verre vendus séparément
Spécification
Couleur Transparent
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau Verre neutre type 1B
Volume (métrique) 28 ml
Modèle Forme basse
Type de bouchon Bouchon à vis
Taille du bouchon 28 mm
Hauteur (métrique) 72 mm