Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 10-425
Code produit 11511474 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Ambré
Concluant
Marking Spot:
Non
Oui
Conditionnement:
100 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Marking Spot Conditionnement
11511474 Concluant Non 100 pièces
10521593 Concluant Oui 100 pièces
11531474 Ambré Oui 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11511474
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses.
  • L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses
  • Toute combinaison d’un flacon à col vissant 10-425 de 1,5 ml avec des bouchons à vis en PP de 10 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2 en 1
  • Des bouchons fermés et des septa de rechange sont disponibles
  • Grande variété de micro-inserts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 11.6 mm
Matériau verre
Volume (métrique) 1.5 ml
À utiliser avec (application) GC, HPLC
Type de goulot À vis
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 120 μl
Volume (métrique) de travail 1,5 mL
Type de base Fond plat
Quantité 100
Taille du bouchon ND10
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 32 mm