Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 10-425
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterBeskrivelse
- L’ouverture large permet un remplissage facile avec des substances visqueuses
- Toute combinaison d’un flacon à col vissant 10-425 de 1,5 ml avec des bouchons à vis en PP de 10 mm peut être obtenue sous forme de KIT 2 en 1
- Des bouchons fermés et des septa de rechange sont disponibles
- Grande variété de micro-inserts
Tekniske data
Tekniske data
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | verre |
| Volume (métrique) | 2 ml |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À vis |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | < 120 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,5 ml |
| Type de base | Fond plat |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?