Learn More
Fisherbrand™ Flacon à col vissant en verre, filetage 8-425, petite ouverture
Tous les produits Fisherbrand ProduitsSpécification
Spécification
| Couleur | Concluant |
| Diamètre (métrique) externe | 11,6 mm |
| Matériau | Verre |
| À utiliser avec (application) | GC, HPLC |
| Type de goulot | À vis |
| Type d’emballage | CleanPack, boîte en PP |
| Volume (métrique) résiduel | <110 μl |
| Volume (métrique) de travail | 1,65 mL |
| Type de base | Fond plat |
| Quantité | 100 |
| Afficher plus |