Learn More
Fisherbrand™ Flacon de culture en verre
Code produit 11556064 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1,4 ml
2,3 ml
5,5 ml
Couleur:
Ambré
Concluant
Hauteur (métrique):
31,5 mm
40 mm
44,6 mm
Conditionnement:
100 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Hauteur (métrique) Conditionnement
11556064 5,5 ml Concluant 44,6 mm 100 pièces
11566064 5,5 ml Ambré 44,6 mm 100 pièces
11501374 1,4 ml Concluant 40 mm 100 pièces
11511374 1,4 ml Ambré 40 mm 100 pièces
11595884 2,3 ml Concluant 31,5 mm 100 pièces
12960861 2,3 ml Ambré 31,5 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11556064
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Recommandé pour une utilisation en HPLC.
  • Recommandé pour une utilisation en HPLC
  • Les flacons cylindriques et les bouchons correspondants peuvent également être fournis sous forme de KIT 2 en 1
  • Combinaison flacon/bouchon pratique et économique pour des analyses non critiques
  • Remarque : le capuchon/la prise (ND15) n’est pas inclus ; vendu séparément.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Concluant
Diamètre (métrique) externe 14,65 mm
Matériau Verre
Volume (métrique) 5,5 ml
À utiliser avec (application) HPLC
Type de goulot Flacon de culture
Type d’emballage CleanPack, boîte en PP
Volume (métrique) résiduel < 800 μl
Volume (métrique) de travail 4 mL
Type de base Fond plat
Type de bouchon Bouchon/Capuchon ND15 (non inclus ; vendu séparément)
Quantité 100
Marking Spot Non
Hauteur (métrique) 44,6 mm
Type de produit 1ère classe hydrolytique