Learn More
R&L Enterprises™ Coupe-verre
Code produit 13045983 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Zinc nickelé
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
13045983 Zinc nickelé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 13045983
Expédition estimée: 28-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Permettent une coupe simple et rapide de la tubulure en verre en laboratoire. Les coupe-verres R&L Enterprises™ sont en alliage de zinc nickelé.
  • Acceptent les tubulures d’un diamètre de 30 mm maximum
  • Utilisation polyvalente dans le laboratoire
Spécification
Type de produit Coupe-tube pour tubulure en verre
Matériau Zinc nickelé
Nb par paquet 1 de chaque