Description
Millipore Porte-filtres en verre classiques - Kit :
Cet élément est un kit composé des éléments suivants :
- Millipore Entonnoir en verre (XX1014704)
- Millipore Pince à ressort, 47 mm, aluminium (XX1014703)
- Millipore Base et bouchon en verre, 47 mm, support de membrane en verre fritté (XX1014702)
- Millipore Guide d'alignement, 47 mm, paquet de 5. (ALIGNED05)
Caractéristiques et avantages :
- Conçus pour faciliter le chargement et l’élimination des membranes
- Trois options de matériaux de support de membrane adaptées à un large éventail d’applications
- Stérilisation aux rayons UV ou par autoclave avec un filtre en place pour l’analyse bactériologique
Applications : Filtration et clarification générales, analyse bactériologique, analyse de la contamination particulaire des huiles et des fluides hydrauliques, cytologie exfoliative
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Transparente |
| Connecteurs | Fixation du flacon à bouchon en silicone |
| Jetable | Réutilisable |
| À utiliser avec (équipement) | Millipore Kit porte-filtre en verre classique |
| Matériau | Verre borosilicaté |
| Porosité | 40 à 60 μm |
| Stérilité | Non stérile |
| Zone de filtration | 9,6 cm2 |
| Comprend | Sans flacon |
| Afficher plus |