Learn More
Fisherbrand™ Récipient en verre pour broyeur pour tissus en PTFE
Tous les produits Fisherbrand Traceable ProduitsSpécification
Spécification
| Quantité | 1 de chaque |
| Dimensions | Taille d’alésage :25mm |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Clear |
| Capacité (métrique) | 30 ml |
| Matériau | Verre |
| Type de produit | Broyeur de tissus Homogénéisateur |
| À utiliser avec (application) | Réduction de la granulométrie |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur / homogénéiseur de tissus, piston en PTFE simple ou dentelé |
| Longueur (métrique) | 175 mm |