Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Code produit 11710984
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
50 ml
100 ml
200 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
5 l
10 l
Joint conique standard:
Dépoli standard 10/19 NS
Dépoli standard 12/21 NS
Dépoli standard 14/23 NS
Dépoli standard 19/32 NS
Dépoli standard 29/32 NS
Dépoli standard 45/40 NS
Rodage standard NS 19/26
Rodage standard NS 24/29
Rodage standard NS 34/35
Rodage standard NS 7/16
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Joint conique standard Conditionnement
11710984 10 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
10597251 1000 ml Dépoli standard 19/32 NS 1 pièce
10029760 2000 ml Dépoli standard 29/32 NS 1 pièce
11766762 100 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11730984 100 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11726762 10 ml Rodage standard NS 7/16 2 pièces
10180851 10 l Dépoli standard 45/40 NS 1 pièce
11776762 200 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11736762 20 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
11864412 20 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11716063 250 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11824272 25 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11746762 25 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
10777081 5 l Rodage standard NS 34/35 1 pièce
11726063 500 ml Rodage standard NS 19/26 2 pièces
11756762 50 ml Dépoli standard 12/21 NS 2 pièces
11790964 5 ml Dépoli standard 10/19 NS 2 pièces
11720984 50 ml Dépoli standard 14/23 NS 2 pièces
11716762 5 ml Rodage standard NS 7/16 2 pièces
10534062 1000 ml Rodage standard NS 24/29 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Code produit 11710984 Fournisseur Hirschmann™ Code fournisseur 2820261
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.80€
    47.88€ / 2 pièces
    Économisez 33.92€
    41% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permet une mesure et une manipulation précises et sûres des liquides en laboratoire. Les fioles jaugées de classe A Hirschmann Instruments™ avec bouchon en verre creux sont fabriquées à partir d’une tubulure en verre DURAN™ durable.
  • Avec bouchon en verre creux rodé NS
  • Avec graduation indélébile bleue
  • Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
  • Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
  • Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Spécification
Certifications/Conformité DIN EN ISO 1042
Matériau du bouchon Verre
Capacité (métrique) 10 ml
Matériau Verre borosilicaté, Duran Verre
Hauteur (métrique) 90 mm
Limite d’erreur ±0,04 ml
Joint conique standard Dépoli standard 10/19 NS
Tolérance ±0,04 mL
Graduated Oui
Classe A