Learn More
Hirschmann™ Fioles jaugées de classe A avec bouchon en verre creux
Description
- Avec bouchon en verre creux rodé NS
- Avec graduation indélébile bleue
- Conformes aux normes DIN EN ISO 1042
- Résistantes à la corrosion et aux chocs thermiques
- Conformité certifiée, avec identification des lots datée
Specifications
Specifications
| Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
| Matériau du bouchon | Verre |
| Capacité (métrique) | 20 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté, Duran Verre |
| Hauteur (métrique) | 110 mm |
| Limite d’erreur | ±0,04 ml |
| Joint conique standard | Dépoli standard 10/19 NS |
| Tolérance | ±0,04 mL |
| Graduated | Oui |
| Classe | A |