Learn More
Cole-Parmer™ Micro-entonnoirs de pesée en verre
Code produit 11795308 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Verre borosilicaté
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11795308 Verre borosilicaté 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11795308 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 3470000
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurez un transfert complet de l’échantillon vers des fioles jaugées grâce à ces entonnoirs de pesée en verre borosilicaté réutilisables. Les micro-entonnoirs de pesée en verre Cole-Parmer™ sont plats d’un côté pour que vous puissiez les maintenir
Le micro-entonnoir est dimensionné pour s’adapter aux microplaques.
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
À utiliser avec (application) Transfert des échantillons dans des fioles jaugées
Type de produit Entonnoir de pesée