Learn More
Karl Hecht™ Assistent™ Laine de verre
Code produit 10155231
Modifier l'affichage
Click to view available options
Poids (métrique):
30 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Poids (métrique) Conditionnement
10155231 1 kg 1kg
10145231 30 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10155231 Fournisseur Karl Hecht™ Code fournisseur 41408003
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Capture même les particules extrêmement petites lors de la filtration. Karl Hecht™ Assistent™ La laine de verre est douce, résistante et ultrafine.
  • Convient à la filtration
  • De couleur blanche
  • Idéal pour les applications générales de laboratoire et industrielles
Spécification
Poids (métrique) 1 kg