Learn More
Globe Scientific 12 tubes de culture de 75 mm
Code produit 31922629 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Transparent
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Matériau Stérilité Conditionnement
31922629 Naturel Polypropylène Non stérile 1000 pièces
31923488 Transparent Polystyrène Stérile 500 pièces
31922532 Naturel Polypropylène Stérile 500 pièces
31922502 Transparent Polystyrène Non stérile 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31922629 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110406
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Tubes de culture en plastique de 5 mL.
  • Tubes en polypropylène avec fond rond sans rebord
  • Capacité de 5 mL
  • Capuchons à double position (non attachés)
Spécification
Autoclavable Autoclavables
Type de bouchon Capuchon à boutons à double position (non attaché)
Couleur Naturel
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 5 mL
FCR max. 3,000 rpm
Diamètre (métrique) 12 mm
Type de produit Tube à essai