Learn More
Globe Scientific Tubes à essai de 13 x 75 mm
Code produit 31922138 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polypropylène
Polystyrène
Conditionnement:
4000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
31922138 Polypropylène 4000 pièces
31923015 Polystyrène 4000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 31922138 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 110471
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Moulés à partir de polystyrène de qualité supérieure pour la clarté, ou de polypropylène pour la résistance et la stabilité aux chocs face aux acides, alcalis et solvants courants
  • Disponible en polypropylène et polystyrène
  • Tubes non gradués
  • Utilisation en laboratoire
Tubes en polystyrène
Résister à 1500 tr/min lors de la centrifugation
Tubes en polypropylène
Résister à 3000 tr/min pendant la centrifugation
Autoclavable et congelable
Spécification
Capacité (métrique) 5 mL
Longueur (métrique) 75 mm
Matériau Polypropylène
Stérilité Non stérile
Autoclavable Autoclavable
Graduated Non
Diamètre (métrique) 13 mm
Type de produit Tube à essai