Learn More
Globe Scientific Bouchons de tubes à bouchon à brides
Code produit 31922533 Tous les produits Globe Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Rouge
Transparent
Vert
Dimensions (métrique):
12 mm
13 mm
16 mm
Conditionnement:
10000 pièces
20000 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Dimensions (métrique) Conditionnement
31922533 Transparent 13 mm 20000 pièces
31922885 Bleu 12 mm 20000 pièces
31923400 Vert 12 mm 20000 pièces
31922259 Transparent 12 mm 20000 pièces
31923387 Transparent 16 mm 10000 pièces
31922537 Rouge 12 mm 20000 pièces
31922734 Jaune 12 mm 20000 pièces
31922821 Jaune 16 mm 10000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 31922533 Fournisseur Globe Scientific Code fournisseur 118240C
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Assurer une résistance à la fuite dans les tubes à essai, les tubes centrifugeuses et les cuvettes rondes
These flanged plug caps are designed for use with test tubes, centrifuge tubes, and round cuvettes. They feature two flexible flanges that create a secure, leak-resistant seal against the inside wall of the tube.
  • Material: Polyethylene (PE)
  • Size: 13 mm
  • Color: Clear
  • Dimensions: 11.35 mm ±0.14 (O.D. 11.5 mm, Height 17.1 mm ±0.3)
  • Packaging: 1000 per bag
Informations sur la commande
1000/pk
Spécification
Type de produit Bouchon enfichable à bride
Matériau Polyéthylène
Couleur Transparent
Dimensions (impériale) 0,51 in
Dimensions (métrique) 13 mm
À utiliser avec (équipement) Tubes de 13 mm
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.