Description
- Fabriqué en polyéthylène à faible densité
- Disponible en capacité de 1,3 mL
- 2 in (51 mm) de long
Spécification
Spécification
| Contenance du bulbe (métrique) | 1 mL |
| Diamètre (métrique) externe | 0.115 cm |
| Matériau | PEBD |
| Stérilité | Non stérile |
| Gouttes/ml | 45 |
| Quantité | 500/Cs. |
| Type de pointe | Fine |
| Volume (métrique) | 1.3 mL |
| Longueur (métrique) | 5.1 cm |
| Type | Pipette de transfert |