Learn More
Glas Col Sacs de gants
Code produit 11786514
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
432 x 432 x 280 mm
432 x 680 x 300 mm
686 x 370 x 457 mm
690 x 690 x 381 mm
940 x 940 x 635 mm
Conditionnement:
6 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) Conditionnement
11786514 686 x 370 x 457 mm 6 pièces
11722134 432 x 432 x 280 mm 6 pièces
11732134 432 x 680 x 300 mm 6 pièces
11742134 690 x 690 x 381 mm 6 pièces
11752134 940 x 940 x 635 mm 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11786514 Fournisseur Glas Col Code fournisseur 108DX3727H
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2129.64€
    363.76€ / 6 pièces
    Économisez 1765.88€
    82% de réduction