Learn More
Sanplatec™ Espace de laboratoire mobile en boîte à gants, MBLS-2
Code produit 30242879
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
PVC
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
30242879 PVC 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
  • Les gants et les gants de remplacement fournis sont des gants simples.Pour le remplacement des gaz, veuillez utiliser des gants de remplacement à gaz (partie n° 00193).
Code produit 30242879 Fournisseur Sanplatec™ Code fournisseur 27001
Donnez un coup de pouce à vos recherches sur les énergies renouvelables
Utilisez le code promo 28029
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 01-02-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
  • Les gants et les gants de remplacement fournis sont des gants simples.Pour le remplacement des gaz, veuillez utiliser des gants de remplacement à gaz (partie n° 00193).
Boîte à gants pliable, légère et facile à transporter. Façade entièrement ouverte pour faciliter le chargement et le déchargement. Un simple déplacement de gaz est également possible.
  • La large ouverture frontale facilite le rangement et le retrait des objets.
  • Il est facile d'enfiler et d'enlever les gants.
  • Léger et pliable pour un transport facile.
  • Pliable pour le rangement.
  • Il peut également servir de simple purgeur de gaz.
  • Le gant fourni et le gant de rechange sont de simples gants jetables.
  • Veuillez utiliser le gant de purge de gaz (code 00193) pour la purge de gaz.
Spécification
Type de produit Boîte de gants
Type de filtre Aucun
Type d’éclairage Aucun
Matériau PVC
Poids (métrique) 1.7 kg