Learn More
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Guide de lumière à col de cygne
Code produit 11881023 Tous les produits Schott Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Guide de lumière à col de cygne unique
Guide de lumière à double col de cygne
Guide de lumière à triple col de cygne
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
11881023 Guide de lumière à double col de cygne 1 pièce
11802452 Guide de lumière à col de cygne unique 1 pièce
12818095 Guide de lumière à triple col de cygne 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11881023 Fournisseur SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Code fournisseur 154202
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Guide de lumière Flex and Stay à fibre optique dans une tubulure semi-rigide en col de cygne laqué noir.
  • Guide lumineux écologique Puravis™ fibre optique.
  • Un positionnement précis permet un contrôle total de l'éclairage.
  • Les branches en col de cygne sont positionnées dans des directions opposées afin de créer un éclairage quasiment sans ombre.
  • Réajustez-vous facilement.
  • À utiliser avec une source de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL.
Spécification
Type Guide de lumière à double col de cygne
Diamètre (impériale) 0,4 in
Diamètre (métrique) Jaquette extérieure de 11 mm
Diamètre (métrique) interne 4.5 mm
Dimensions (L x l x H) Diamètre de l’ensemble en fibre de 4,5 mm
À utiliser avec (application) Éclairage de stéréomicroscopie
À utiliser avec (équipement) Sources de lumière froide KL1600LED, KL2500LED ou KL1500HAL
Longueur (impériale) 23,6 in
Longueur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) de portée du bras 600 mm
Matériau Fibres de verre optique