Learn More
Corning™ Sacs autoclavables
Code produit 11830482
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
3 l
9 L
9 l
14 L
21 l
33 L
Matériau:
PE-HD
Polypropylène
Largeur (métrique):
25.5 cm
30 cm
30 cm
40 cm
60 cm
Hauteur (métrique):
40 cm
50 cm
60 cm
78 cm
Conditionnement:
1000 pièces
450 pièces
500 pièces
750 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Matériau Largeur (métrique) Hauteur (métrique) Conditionnement
11830482 3 L Polypropylène 25.5 cm 40 cm 500 pièces
11763244 3 l PE-HD 25.5 cm 40 cm 1000 pièces
11840482 9 L Polypropylène 30 cm 50 cm 500 pièces
12672295 9 l PE-HD 30 cm 50 cm 750 pièces
11733244 9 l PE-HD 40 cm 60 cm 450 pièces
11723244 14 L Polypropylène 40 cm 60 cm 500 pièces
11743244 21 l PE-HD 40 cm 78 cm 500 pièces
11773244 33 L Polypropylène 60 cm 78 cm 500 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11830482 Fournisseur Corning™ Code fournisseur SA0301
Outlet Corner
Utilisez le code promo 28080
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un autoclavage sûr des produits contaminés
  • Sachets en polypropylène (PP) résistants
  • Résistance thermique 134°C
  • Transparent
Informations sur la commande
Les sachets non imprimés sont conditionnés dans des boîtes. Les sachets imprimés sont fournis en rouleaux.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 3 L
Capacité (impériale) 0.79 gal
Couleur Naturel
Hauteur (métrique) 40 cm
Quantité 500/boîte
Largeur (métrique) 25.5 cm
Autoclavable Autoclavable
À utiliser avec (application) Applications cliniques et environnementales, produits laitiers, industries, microbiologie
Largeur (impériale) 10,03 in
Épaisseur 40 μm
Hauteur (impériale) 15.74 in