Learn More
Corning™ Sachets autoclavables portant un symbole de danger biologique
Code produit 15567885
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3 L
9 L
14 L
21 L
33 L
Largeur (métrique):
255 mm
300 mm
400 mm
600 mm
Conditionnement:
100 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Largeur (métrique) Conditionnement
15567885 33 L 600 mm 100 pièces
15527885 3 L 255 mm 100 pièces
15537885 9 L 300 mm 100 pièces
15547885 14 L 400 mm 100 pièces
15557885 21 L 400 mm 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 15567885 Fournisseur Corning™ Code fournisseur SA3310
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour l’élimination des déchets contaminés dans des autoclaves. Gosselin™ Les sacs pour autoclave imprimés avec le logo Biohazard peuvent résister à des températures d'autoclavage allant jusqu'à 134 °C/273,2 °F.
  • Sachets en polypropylène (PP) résistants
  • Résistance thermique 134°C
  • Transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 500/boîte
Nb par paquet 1/boîte
Hauteur (métrique) 780 mm
Capacité (métrique) 33 L
Largeur (métrique) 600 mm
Épaisseur (métrique) 40 μm