Learn More
Gosselin™ Tubes à essai à base circulaire de 10 ml
Code produit 11713284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Conditionnement:
1000 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Conditionnement
11713284 Blanc 1000 pièces
11723284 Rouge 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11713284 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur TP1003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    910.00€
    269.38€ / 1000 pièces
    Économisez 640.62€
    70% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Grande résistance à la centrifugation jusqu’à 3000 xg avec un adaptateur approprié dans un rotor équilibré. Les tubes à essai à base circulaire Gosselin™ de 10 ml sont fabriqués en PS.
  • Base à jupe
  • Pour un usage en laboratoire
  • Compatibilité avec les systèmes d’automatisation
  • Tous les tubes sont marqués CE + DIV
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
  • Produit disponible avec bouchon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 11137
Couleur de bouchon Blanc
Matériau du bouchon PEBD
Couleur Naturel
Capacité (métrique) 10 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec Pour les applications cliniques et environnementales, les produits laitiers, les industries, la microbiologie
Comprend Base à jupe
Conditionnement 250BG
Quantité 1 000/carton
Avec rebord Non
Stérilité Non stérile
Diamètre (métrique) 15,8 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Type de produit Tube à centrifuger