Learn More
Gosselin™ Sachets à fermeture zip de poche
Code produit. 11743254
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Longueur (métrique):
170 mm
220 mm
300 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Code produit. 11743254
Marque: Gosselin™ SP508
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution pour le transport et le stockage des échantillons solides. Les sachets de poche à fermeture zip Gosselin™ sont fabriqués en PE et non stériles.
  • Système de fermeture rapide
  • Poche simple ou double
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Utilisé dans la collecte et le transport de tubes et d’échantillons solides
Matériau Polyéthylène
Épaisseur (métrique) 50 μm
Quantité 2 000/carton
Longueur (métrique) 220 mm
Largeur (métrique) 160 mm