Learn More
Gosselin™ Sachets à fermeture zip de poche
Code produit 11793254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Bleu
Jaune
Naturel
Longueur (métrique):
170 mm
220 mm
300 mm
Conditionnement:
1000 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Longueur (métrique) Conditionnement
11793254 Naturel 300 mm 1000 pièces
11713254 Bleu 170 mm 1000 pièces
11723254 Naturel 170 mm 1000 pièces
11743254 Naturel 220 mm 1000 pièces
11887313 Jaune 170 mm 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11793254 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur SP808
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    432.68€
    247.96€ / 1000 pièces
    Économisez 184.72€
    42% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution pour le transport et le stockage des échantillons solides. Les sachets de poche à fermeture zip Gosselin™ sont fabriqués en PE et non stériles.
  • Système de fermeture rapide
  • Poche simple ou double
  • Disponibilité dans toute une gamme de couleurs
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Naturel
À utiliser avec (application) Utilisé dans la collecte et le transport de tubes et d’échantillons solides, dans l’industrie et les produits laitiers
Matériau Polyéthylène
Stérilité Stérile
Quantité 1 000/carton
Longueur (métrique) 300 mm
Largeur (métrique) 200 mm
Épaisseur (métrique) 50 μm