Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Code produit 11788653
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 ml
2000 ml
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Conditionnement:
25 pièces
68 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Stérilité Type de bouchon unitSize
11788653 1000 ml Stériles Bouchon à vis double 68 pièces
11778653 1000 ml Non stérile Bouchon à vis double 68 pièces
11713054 2000 ml Non stérile Bouchon à vis double 25 pièces
11567862 1000 ml Non stérile Bouchon à vis unique 68 pièces
12314209 1000 ml Stériles Bouchon à vis unique 68 pièces
11577862 2000 ml Non stérile Bouchon à vis unique 25 pièces
11723054 2000 ml Stériles Bouchon à vis double 25 pièces
11798653 1000 ml Non stérile Bouchon à vis avec tampon 68 pièces
11769865 1000 ml Stériles Bouchon à vis avec tampon 68 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 11788653 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LR100002
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons ronds en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon à vis avec joint séparé ou tampon.
  • Col large
  • Produit incassable
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
  • Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 101 mm
Quantité 68/boîte
Stérilité Stériles
Largeur (métrique) 101 mm
Couleur de bouchon Rouge
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137
Closure Included Oui
Forme Rond
Hauteur (métrique) 174 mm
Matériau du bouchon Polyéthylène
Diamètre (métrique) 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis double