Learn More
Flacons ronds Gosselin™ ; 500 ml ; PEHD naturel
Description
- Flacons ronds et carrés à usage unique en PEHD de 50 ml à 2 500 ml
- Trois bouchons différents disponibles : Bouchon à vis rouge à filetage long, fermeture simple ; Bouchon à vis rouge avec fermeture double et joint en polyéthylène ; Bouchon à vis étanche rouge avec joint Tresylene (100 ml à 1 000 ml uniquement)
- Les flacons sont montés avec un bouchon à vis et disposés dans des boîtes
- Version aseptique ou stérilisée par irradiation avec certificat de stérilisation décollable
- Les flacons de 2 500 ml sont dotés de bouchons blancs
- Produit destiné exclusivement à la recherche, sauf indication contraire
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Naturel |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 80 mm |
| Quantité | 140/boîte |
| Stérilité | Non stérile |
| Largeur (métrique) | 80 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Closure Included | Oui |
| Hauteur (métrique) | 136 mm |
| Afficher plus |