Learn More
Gosselin™ Flacons rond PEHD
Code produit 11833350
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis unique
Stérilité:
Ionisé
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
600 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Stérilité Conditionnement
11833350 Bouchon à vis double Non stérile 600 pièces
11830842 Bouchon à vis unique Non stérile 600 pièces
11888010 Bouchon à vis double Ionisé 600 pièces
12682175 Bouchon à vis avec tampon Non stérile 600 pièces
12692155 Bouchon à vis avec tampon Stériles 600 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11833350 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LR50A01
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Permettent un excellent stockage de liquides et de solides en laboratoire. Gosselin™ Les bouteilles rondes en PEHD sont disponibles soit avec un bouchon à vis à rebord intérieur, soit avec un bouchon à vis à bourrelet.
  • Produit incassable
  • Qualité alimentaire
  • Stérilisation par ionisation
  • Certificat de stérilisation détachable sur chaque carton
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Couleur Naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 36 mm
Nb par paquet En vrac
Quantité 600/boîte
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 36 mm
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 77 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Diamètre (métrique) 27 mm
Type de bouchon Bouchon à vis double
Forme Rond
Certifications/Conformité EC N°1935/2004