Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 2 L gradués en PEHD
Code produit 11783044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Translucide
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Type de bouchon:
Bouchon à double vis, fixé
Bouchon à vis avec tampon
Bouchon à vis double
Bouchon à vis inviolable
Bouchon à vis unique
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
50 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Stérilité Type de bouchon Couleur de bouchon unitSize
11783044 Translucide Non stérile Bouchon à vis avec tampon Rouge 50 pièces
11753044 Translucide Stériles Bouchon à vis double Rouge 50 pièces
11763044 Translucide Non stérile Bouchon à vis unique Rouge 50 pièces
11761756 Translucide Stériles Bouchon à vis unique Rouge 50 pièces
11855953 Naturel Non stérile Bouchon à vis unique Bleu 50 pièces
11793044 Naturel Stériles Bouchon à vis double Rouge 50 pièces
11723044 Translucide Non stérile Bouchon à vis inviolable Rouge 50 pièces
11743044 Translucide Non stérile Bouchon à vis double Rouge 50 pièces
11764716 Naturel Non stérile Bouchon à double vis, fixé Bleu 50 pièces
11703054 Naturel Non stérile Bouchon à vis double Bleu 50 pièces
11773044 Naturel Non stérile Bouchon à vis double Blanc 50 pièces
11706565 Naturel Non stérile Bouchon à vis double Rouge 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11783044 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LC200005
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 2 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Couleur Translucide
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Comprend Bouchon rouge 58 mm avec tampon, assemblé
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 109 mm
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 96 mm
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 230 mm
Joint de fermeture Trésylène
Matériau du bouchon PE-HD
Taille du bouchon 58 mm
Type de bouchon Bouchon à vis avec tampon
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Jetable Usage unique
Afficher plus Afficher moins
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.