Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Code produit 11703074
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Bouchon à vis
Bouchon à vis avec joint
Bouchon à vis avec joint d’étanchéité
Bouchon à vis ouaté
Couvercle à vis
Matériau du bouchon:
PE-HD
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
150 pièces
162 pièces
175 pièces
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau du bouchon Certifications/Conformité Couleur de bouchon Conditionnement
11703074 Couvercle à vis PEBD EC N°1935/2004 Rouge 175 pièces
12842919 Bouchon à vis PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 150 pièces
11773064 Bouchon à vis avec joint PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 175 pièces
11783064 Bouchon à vis avec joint PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 175 pièces
11793064 Couvercle à vis PEBD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 175 pièces
11729592 Bouchon à vis avec joint PE-HD EC N°1935/2004 Bleu 175 pièces
11723084 Couvercle à vis PEBD EC N°1935/2004 Bleu 175 pièces
11733084 Bouchon à vis avec joint PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Bleu 162 pièces
11831723 Bouchon à vis PE-HD EC N°1935/2004 Bleu 150 pièces
11783293 Bouchon à vis avec joint PE-HD EC N°1935/2004 Blanc 175 pièces
11759535 Bouchon à vis ouaté PE-HD EC N°1935/2004 Blanc 175 pièces
11713074 Bouchon à vis avec joint d’étanchéité PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 175 pièces
11723074 Bouchon à vis avec joint d’étanchéité PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 175 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Code produit 11703074 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LC50004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    446.29€
    263.45€ / 175 pièces
    Économisez 182.84€
    40% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple, un bouchon double ou un bouchon étanche.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Produit stérile ou aseptique par irradiation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Translucide
Description Carré
Diamètre (métrique) intérieur de col 58 mm
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 76 mm
Stérilité Stériles
Largeur (métrique) 76 mm
Couleur de bouchon Rouge
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 122 mm
Matériau du bouchon PEBD
Type de bouchon Couvercle à vis
Certifications/Conformité EC N°1935/2004
Jetable Usage unique