Learn More
Gosselin™ Flacons carrés en PEHD naturel
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Produit stérile ou aseptique par irradiation
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Couleur | Translucide |
| Description | Carré |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 76 mm |
| Stérilité | Stériles |
| Largeur (métrique) | 76 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004, ISO 11137 |
| Afficher plus |