Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit 11740485
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Diamètre (métrique) intérieur de col:
22mm
22 mm
28 mm
29 mm
Stérilité:
Non stérile
Stériles
Conditionnement:
100 pièces
77 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur de bouchon Diamètre (métrique) intérieur de col Stérilité Conditionnement
11740485 Rouge 28 mm Stériles 77 pièces
11703094 Rouge 29 mm Stériles 100 pièces
11783084 Rouge 22 mm Stériles 100 pièces
11793084 Rouge 22mm Non stérile 100 pièces
11865953 Blanc 29 mm Stériles 100 pièces
11723293 Blanc 22 mm Non stérile 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11740485 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur FC100052
Produits de préparation et de stockage des échantillons
Utilisez le code promo 27996
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prédosage avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont en PEHD translucide.
  • Incassables
  • Avec graduations moulées
  • Avec bouchon à vis avec joint moulé ou bouchon à charnière avec lèvre intérieure et bague de sécurité
  • Stérilisées par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carto
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Bouchon à vis en polypropylène rouge avec joint moulé
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 82 mm
Quantité 77/carton
Stérilité Stériles
Largeur (métrique) 82 mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 182 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis inviolable
Forme Carré
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137