Learn More
Gosselin™ Flacons rectangulaires avec bouchon à vis inviolable
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 ml
500 ml
Couleur de bouchon:
Blanc
Rouge
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Conditionnement:
Assemblé
Non assemblée
Conditionnement:
170 pièces
312 pièces
Description
- Produit incassable
- Graduations inversées
- Système de bouchon étanche
- Disponibilité en version aseptique ou stérile
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 ml |
| Couleur | Translucides |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 20 mm |
| Matériau | PEHD |
| Conditionnement | Assemblé |
| Quantité | 312/carton |
| Stérilité | Stérile |
| Largeur (métrique) | 45 mm |
| Couleur de bouchon | Rouge |
| Graduations | Oui |
| Afficher plus |