Learn More
Gosselin™ Flacons en PEHD carrés
Code produit 11720455
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1 000 ml
1000 ml
Hauteur (métrique):
146 mm
148 mm
160 mm
182 mm
Comprend:
10 mg/L de thiosulfate de sodium
60 mg/L de thiosulfate de sodium
Thiosulfate de sodium 120 mg/L
Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Conditionnement:
Emballage individuel
En vrac
Conditionnement:
100 pièces
77 pièces
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Hauteur (métrique) Comprend Conditionnement Conditionnement
11720455 1 000 ml 182 mm Thiosulfate de sodium 20 mg/L En vrac 77 pièces
11724644 500 ml 148 mm Thiosulfate de sodium 120 mg/L En vrac 100 pièces
11703114 500 ml 146 mm Thiosulfate de sodium 20 mg/L En vrac 100 pièces
11753104 500 ml 160 mm Thiosulfate de sodium 20 mg/L En vrac 100 pièces
11763104 500 ml 160 mm 10 mg/L de thiosulfate de sodium Emballage individuel 100 pièces
11727849 500 ml 160 mm Thiosulfate de sodium 120 mg/L Emballage individuel 100 pièces
11783104 500 ml 148 mm 10 mg/L de thiosulfate de sodium En vrac 100 pièces
11773104 500 ml 160 mm 60 mg/L de thiosulfate de sodium En vrac 100 pièces
11793104 500 ml 148 mm 10 mg/L de thiosulfate de sodium Emballage individuel 100 pièces
11871731 500 ml 148 mm Thiosulfate de sodium 120 mg/L Emballage individuel 100 pièces
11704945 1000 ml 182 mm Thiosulfate de sodium 120 mg/L En vrac 77 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 11720455 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur HFC100050
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prédosé avec du thiosulfate de sodium pour inhiber l’action du chlore, du brome et de l’ozone dissous dans l’eau. Les flacons carrés en PEHD Gosselin™ sont fabriqués en PEHD translucide avec une surface graduée.
  • Produit incassable
  • Les flacons sont assemblés avec un bouchon à vis (inviolabilité non engagée)
  • Produit stérilisé par irradiation avec certificat de stérilisation décollable sur le carton extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 000 ml
Couleur Translucide
Diamètre (métrique) intérieur de col 28 mm
Comprend Thiosulfate de sodium 20 mg/L
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 82 mm
Conditionnement En vrac
Quantité 77/carton
Stérilité Stériles
Largeur (métrique) 82 mm
Couleur de bouchon Rouge
Graduations Oui
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 182 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon inviolable rouge 28 mm avec joint moulé
Forme Carré
Certifications/Conformité CE N°1935/2004, ISO 11137