Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Code produit 11728653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de bouchon:
Double
Ouate
Simple
Matériau du bouchon:
PE-HD
PEBD
Certifications/Conformité:
CE N°1935/2004, ISO 11137
EC N°1935/2004
Couleur de bouchon:
Blanc
Bleu
Rouge
Conditionnement:
90 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de bouchon Matériau du bouchon Certifications/Conformité Couleur de bouchon Conditionnement
11728653 Double PE-HD EC N°1935/2004 Blanc 90 pièces
11728643 Double PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 90 pièces
11718653 Double PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 90 pièces
11709592 Double PE-HD EC N°1935/2004 Bleu 90 pièces
11751756 Simple PEBD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 90 pièces
11738653 Simple PEBD EC N°1935/2004 Rouge 90 pièces
11758653 Simple PEBD EC N°1935/2004 Bleu 90 pièces
11875953 Simple PEBD EC N°1935/2004 Bleu 90 pièces
12892869 Simple PEBD EC N°1935/2004 Blanc 90 pièces
11748653 Ouate PE-HD EC N°1935/2004 Rouge 90 pièces
11768653 Ouate PE-HD CE N°1935/2004, ISO 11137 Rouge 90 pièces
11749535 Ouate PE-HD EC N°1935/2004 Blanc 90 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11728653 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur LC100005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    243.43€
    138.92€ / 90 pièces
    Économisez 104.51€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Excellente solution de stockage des liquides et des solides en laboratoire. Les flacons carrés gradués de 1 L en PEHD Gosselin™ sont fournis avec un bouchon simple ou double ou avec un bouchon à vis avec tampon.
  • Produit incassable
  • Graduations moulées
  • Grand col large
  • Plastique PEHD translucide
  • Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1 L
Couleur Naturel
Description Carré
Dimensions (L x l x H) 95 x 76 x 185mm
Diamètre (métrique) intérieur de col 58mm
Comprend Bouchon à vis en PEHD blanc simple et joint naturel
Matériau PEHD
Longueur (métrique) 95 mm
Nb par paquet 90/carton
Couleur de la vis Blanc
Stérilité Non stérile
Largeur (métrique) 76 mm
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Graduated Oui
Bouche Large
Hauteur (métrique) 185 mm
Matériau du bouchon PE-HD
Type de bouchon Double
Forme Carré
Certifications/Conformité EC N°1935/2004