Learn More
Gosselin™ Flacons carrés 1 L gradués en PEHD
Description
- Produit incassable
- Graduations moulées
- Grand col large
- Plastique PEHD translucide
- Disponibilité en version aseptique ou stérilisée
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 L |
| Couleur | Naturel |
| Description | Carré |
| Dimensions (L x l x H) | 95 x 76 x 185mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 58 mm |
| Comprend | Bouchon à vis en PEBD rouge simple |
| Matériau | PEHD |
| Longueur (métrique) | 95 mm |
| Nb par paquet | 90/carton |
| Couleur de la vis | Rouge |
| Afficher plus |