Learn More
Corning™ Boîte de Pétri Gosselin™
Code produit 15458784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
88 mm
Conditionnement:
825 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Conditionnement
15458784 88 mm 825 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15458784 Fournisseur Corning™ Code fournisseur BP90B101
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Fabrication en PS. La boîte de Petri Corning™ Gosselin™ est conditionnée dans un double sachet extérieur avec traçabilité.
Boîte de Pétri ronde en PS
  • Un compartiment
  • Aucun orifice d’aération
  • Diamètre du fond : 88 mm
  • Diamètre du couvercle : 92 mm
  • Les matières premières sont conformes à la réglementation CE N°1935/2004
  • Niveau garanti de stérilité conforme à la norme ISO 11137 : Aseptique
  • Conditionnement dans un double sachet extérieur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité ISO 11137, CE 1935/2004
Bouchon inclus Fermeture incluse
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité ISO 11137 : Aseptiques
Type Boîte de Pétri
Nombre de puits 1
À utiliser avec (application) Pour la microbiologie, la culture cellulaire, la germination
Conditionnement Double sachet extérieur, 33/sachet
Quantité 825/boîte
Évent Non
Diamètre (métrique) 88 mm