Learn More
Corning™ Boîtes de Pétri
BIOPHARMA
Code produit 11798563
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (Dia. x H):
120.5 x 15,8 mm
55 x 14,2 mm
60 x 15 mm
65 x 14,5 mm
90 x 14,2 mm
90 x 15 mm
Nombre de puits:
1
2
Évent:
3
4
6
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Stérile ou aseptique
Conditionnement:
1620 pièces
252 pièces
720 pièces
825 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (Dia. x H) Nombre de puits Évent Stérilité Conditionnement
11798563 120.5 x 15,8 mm 1 4 Stérile ou aseptique 252 pièces
11861583 90 x 15 mm 1 3 Stérile 825 pièces
12374079 90 x 15 mm 2 3 Stérile 825 pièces
11812532 60 x 15 mm 1 6 Non stérile 1620 pièces
11768573 60 x 15 mm 1 6 Stérile 1620 pièces
11831553 90 x 15 mm 1 3 Stérile 825 pièces
12364069 65 x 14,5 mm 1 6 Stérile 720 pièces
12397487 90 x 15 mm 1 3 Stérile 825 pièces
11728573 65 x 14,5 mm 1 3 Stérile 720 pièces
15488784 90 x 14,2 mm 1 3 Stérile 825 pièces
15498784 90 x 14,2 mm 1 3 Stérile 825 pièces
15446254 55 x 14,2 mm 1 6 Stérile 1620 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Code produit 11798563 Fournisseur Corning™ Code fournisseur BP12404
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Solution optimisée pour l’automatisation. Gosselin™ Les boîtes de Petri sont fabriquées en polystyrène cristallin.
Solution optimisée pour l’automatisation. Gosselin™ Les récipients Petri sont fabriqués à partir de polystyrène cristal.
  • PS de cristal
  • Planéité optimale
  • Fabrication classe 100
  • Ouverture facile
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Matériau Polystyrène
Forme Carré
Stérilité Stérile ou aseptique
Nombre de puits 1
Conditionnement Régulier
Évent 4
Dimensions (Dia. x H) 120.5 x 15,8 mm
Hauteur (métrique) 15,8 mm
Diamètre (métrique) 120,5 mm