Learn More
Gosselin™ Pipette de transfert, PE
Code produit 12367447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5000/boîte
Conditionnement:
5000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
12367447 5000/boîte 5000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12367447 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur PAS300
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour les transferts de liquides de petit volume. Les pipettes de transfert Gosselin™, en PE, sont en polyéthylène et graduées pour une mesure pratique.
  • Fabriquées en polyéthylène
  • Gradué
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Utilisées dans les produits laitiers, l’environnement, l’industrie, la microbiologie
Quantité 5000/boîte
Type d’emballage 500/boîte
Couleur Naturel
Volume (métrique) 3 ml
Longueur (métrique) 150 mm