Learn More
Gosselin™ Seaux en polypropylène avec poignée
Code produit 11753264
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3000 mL
5700 mL
Conditionnement:
10 pièces
20 pièces
45 pièces
75 pièces
80 pièces
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11753264 3000 mL 80 pièces
11743264 - 20 pièces
11762525 - 10 pièces
11719535 - 75 pièces
11733264 5700 mL 45 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 11753264 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur JT3001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    516.42€
    292.53€ / 80 pièces
    Économisez 223.89€
    43% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Option idéale pour le stockage général en laboratoire. Gosselin™ Les seaux en polypropylène avec poignée sont fabriqués en plastique polypropylène de couleur blanche.
  • Non stériles
  • Poignée de transport pratique
  • Couvercle avec joint d’inviolabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 3000 mL
Matériau Polypropylène
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité EC Ndeg;1935/2004
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) du fond 172 mm
Diamètre (métrique) externe 184 mm
Diamètre (métrique) supérieur 200 mm
Hauteur (métrique) 139 mm
Comprend Bouchon, poignées et couvercles à clipser
Quantité 80 Paquets