Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Description
- Résistance aux chocs
- Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
- Bouchon à clipser en PE
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Oui |
| Matériau | Polypropylène |
| Forme | Conique, cylindrique |
| Stérilité | Non stérile |
| Capacité (métrique) | 200 mL |
| Certifications/Conformité | CE N°1935/2004 |
| Couleur de bouchon | Naturel |
| Type de bouchon | Bouchon à clipser |
| Afficher plus |