Learn More
Gosselin™ Récipients coniques
Code produit p-8002462
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 mL
400 mL
1 000 ml
Couleur:
Naturel
blanc
Diamètre (métrique):
62 mm
85 mm
105 mm
Closure Included:
Non
Oui
Oui (non assemblé)
Unit Size:
120 pièces
220 pièces
250 pièces
460 pièces
660 pièces
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Capacité (métrique) Couleur Diamètre (métrique) Closure Included Unit Size
11783164 400 mL Naturel 85 mm Oui (non assemblé) 460 pièces
11871091 200 mL Naturel 62 mm Oui (non assemblé) 660 pièces
12612225 1 000 ml Naturel 105 mm Oui 120 pièces
11783154 1 000 ml Naturel 105 mm Oui (non assemblé) 250 pièces
11730084 200 mL Naturel 62 mm Oui 220 pièces
11793154 1 000 ml Naturel 105 mm Non 250 pièces
11819002 200 mL Naturel 62 mm Non 660 pièces
11703174 400 mL Naturel 85 mm Non 460 pièces
12612205 1 000 ml blanc 105 mm Oui (non assemblé) 120 pièces
11809012 200 mL blanc 62 mm Oui 660 pièces
11743174 400 mL blanc 85 mm Oui 460 pièces
11723174 1 000 ml blanc 105 mm Oui -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Product Code. 11783164 Supplier Gosselin™ Supplier No. PC40001
Add to basket
Edge
Add to basket
Pour un stockage sûr et sécurisé en laboratoire. Les récipients coniques Gosselin™ avec bouchon sont fabriqués en polypropylène transparent ou blanc.
  • Résistance aux chocs
  • Graduations moulées à l’extérieur sur des récipients transparents ; graduations internes moulées sur des récipients blancs
  • Bouchon à clipser en PE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Récipient
Closure Included Oui (non assemblé)
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Forme Conique, cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 400 mL
Certifications/Conformité CE N°1935/2004
Couleur de bouchon Naturel
Type de bouchon Bouchon à clipser
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 85 mm
Graduations 50 ml
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Bouchon à clipser en PEBD naturel
Quantité 460/Carton