Learn More
Gosselin™ Récipient conique, PP
Code produit 11714426
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
200 ml
Conditionnement:
200 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11714426 200 ml 200 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11714426 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur PN20003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    326.00€
    138.55€ / 200 pièces
    Économisez 187.45€
    57% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Récipient conique Gosselin™, en PP, à fond plat, de forme conique, avec bouchon à vis.
  • Construction en polypropylène durable
  • Forme conique
  • Fond plat
  • Bouchon à vis rouge
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 200 ml
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) intérieur de col 74 mm
Comprend Bouchon à vis
Matériau Polypropylène
Nbre par carton 200/boîte
Nb par paquet 200/boîte
Poids (métrique) 0,01 kg
Couleur de bouchon Rouge
Clarity Naturel
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 70 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Diamètre (métrique) 74 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Forme Rond
Type de produit Conteneur d’échantillon