Learn More
Gosselin™ Conteneur à pipette
Code produit 11703313
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
Conditionnement:
16 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11703313 5 l 16 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11703313 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur PIPB01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    467.00€
    271.41€ / 16 pièces
    Économisez 195.59€
    41% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Solution idéale pour l’élimination des déchets dans le laboratoire. Le récipient pour pipettes Gosselin™ présente un corps en PP solide.
  • Produit non stérile
  • Produit autoclavable
  • À usage médical et portatif
  • Couvercle définitif inviolable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 5 l
Couleur Jaune
Jetable Usage unique
Hauteur (métrique) 166 mm
Longueur (métrique) 343 mm
Largeur (métrique) 155 mm