Learn More
Gosselin™ Récipients droits avec bouchons à charnière
Code produit 11793144
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
45 mL
50 ml
90 mL
300 mL
Couleur de bouchon:
Bleu
Naturel
Quantité:
240/Carton
350/Carton
650/Carton
Conditionnement:
240 pièces
350 pièces
650 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur de bouchon Quantité Conditionnement
11793144 300 mL Naturel 240/Carton 240 pièces
12622135 300 mL Bleu 240/Carton -
11713154 45 mL Naturel 650/Carton 650 pièces
11723154 50 ml Naturel 650/Carton 650 pièces
12672125 50 ml Bleu 650/Carton 650 pièces
11743154 90 mL Naturel 350/Carton 350 pièces
11753154 90 mL Bleu 350/Carton 350 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11793144 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur FL30001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    327.00€
    180.92€ / 240 pièces
    Économisez 146.08€
    44% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Pour un stockage sûr et sécurisé, avec un volume optimisé pour l’échantillonnage du lait. Les récipients droits Gosselin™ avec bouchon à charnière sont fabriqués en PS transparent ou bleu.
  • Résistance aux chocs
  • Bouchon à charnière autostable
  • Avec ou sans zone d’écriture
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Récipient
Closure Included Oui
Graduated Oui
Matériau Polypropylène
Forme Droit, cylindrique
Stérilité Non stérile
Capacité (métrique) 300 mL
Certifications/Conformité CE N°1935/2004
Couleur de bouchon Naturel
Type de bouchon Bouchon à charnière
Couleur Naturel
Diamètre (métrique) 75 mm
Hauteur (métrique) 88 mm
Comprend Bouchon à charnière en polypropylène naturel
Quantité 240/Carton