Learn More
Boîte de Pétri en PS Gosselin™
Code produit 11778573
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique):
55 mm
140 mm
150 mm
Hauteur (métrique):
14,2 mm
20,6 mm
Évent:
0
3
6
Stérilité:
Aseptiques
Stérile
Conditionnement:
1620 pièces
176 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) Hauteur (métrique) Évent Stérilité unitSize
11778573 55 mm 14,2 mm 0 Aseptiques 1620 pièces
11758573 55 mm 14,2 mm 6 Aseptiques 1620 pièces
15268043 140 mm 20,6 mm 3 Stérile 176 pièces
11718593 140 mm 20,6 mm 0 Stérile 176 pièces
15258043 150 mm 20,6 mm 3 Stérile 176 pièces
11788573 55 mm 14,2 mm 0 Stérile 1620 pièces
11708593 140 mm 20,6 mm 0 Aseptiques 176 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11778573 Fournisseur Gosselin Code fournisseur BP5001
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Plats en polystyrène cristallin, d'une planéité optimale.
  • Adaptée à la production aseptique
  • Stérilisation par irradiation
  • Fond plat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité CE N° °1935/2004, ISO 11137, Aseptique
Description Forme basse
Couleur Naturel
Matériau Polystyrène
Forme Rond
Stérilité Aseptiques
Type Boîte de Pétri
Nombre de puits 1
À utiliser avec (application) Pour les applications cliniques et environnementales, les industries, la microbiologie
Quantité 1 620/carton
Évent 0
Hauteur (métrique) 14,2 mm
Diamètre (métrique) 55 mm