Learn More
Gosselin™ Récipient carré en PEHD Gosselin™, gradué, 2 L
Code produit 12334129
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique)
12334129 2 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12334129 Fournisseur Gosselin™ Code fournisseur F200002
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    192.46€
    115.00€ / 50 pièces
    Économisez 77.46€
    40% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
Les flacons carrés Corning™ Gosselin™ sont en polyéthylène haute densité (PEHD) résistant aux chocs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 2 L
Description Assemblé
Matériau PEHD
Nbre par carton 50/carton
Couleur de bouchon Rouge
Graduated Oui
Taille du bouchon 73 mm
Type de bouchon Ouaté