Learn More
Corning™ Couverts stériles
Code produit 11713114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Couteau
Cuillère
Longueur (métrique):
125 mm
150 mm
175 mm
Quantité:
1000/boîte
Conditionnement:
1000 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Longueur (métrique) Quantité Conditionnement
11713114 Cuillère 150 mm 1000/boîte 1000 pièces
11718623 Couteau 175 mm 1000/boîte 1000 pièces
11847363 Cuillère 125 mm 1000/boîte 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11713114 Fournisseur Corning™ Code fournisseur CUIG01
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    890.00€
    509.43€ / 1000 pièces
    Économisez 380.57€
    42% de réduction
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Conditionnés individuellement dans des sachets à fermeture zip inviolables. Les couverts stériles Gosselin™ facilitent la manipulation des échantillons primaires en limitant les risques de contamination croisée.
  • Couverts en polystyrène (PS) résistants
  • Gamme complète
  • Manipulation d’échantillons stériles, sachet unique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Cuillère
Matériau PS
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 5,9 in
Longueur (métrique) 150 mm
Quantité 1000/boîte
Dimensions S
Stérilité Stérile
Volume (impérial) 0,27 oz.
Volume (métrique) 8 mL